Merck
95710
Sigma-Aldrich
Sodium xylenesulfonate
technical, mixture of isomers, ≥90% (T)
Sinónimos:
Dimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, Xylenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3SO3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
208.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
grado
technical
Ensayo
≥90% (T)
Formulario
powder
cadena SMILES
[Na+].Cc1ccc(cc1C)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hongyan Mou et al.
Bioresource technology, 220, 637-640 (2016-09-04)
The objective of this study was to investigate the effects of organosolv and hydrotropic pretreatments on improving enzymatic hydrolysis of eucalyptus. The chemical composition of the fiber surface was analyzed using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) to determine the surface characteristics