Saltar a
242535
Sodium xylenesulfonate solution
mixture of isomers, 40 wt. % in H2O
Sinónimos:
Sodium dimethylbenzenesulfonate, Sodium xylenesulfate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
208.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
concentration
40 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.405
density
1.17 g/mL at 25 °C
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(c(cc1)C)C
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium xylenesulfonate solution may be used in chemical synthesis studies.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
3357387151379724
description
mixture of isomers, 40 wt. % in H2O
description
1.0 M in THF
description
~40% in H2O
description
1 M, suitable for HPCE
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.405
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
1.17 g/mL at 25 °C
density
0.897 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
concentration
40 wt. % in H2O
concentration
1.0 M in THF
concentration
~40% in H2O
concentration
0.9-1.1 M
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
amine, dithiocarbamate
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)