238228
Allyl ethyl ether
95%
Sinónimos:
3-Ethoxypropene, Ethyl allyl ether
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
liquid
impurities
1-5% ethanol
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
density
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI key
OJPSFJLSZZTSDF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-5.8 °F - closed cup
flash_point_c
-21 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?