W203501
Allyl mercaptan
≥90%
Sinónimos:
2-Propene-1-thiol, Allyl mercaptan
Seleccione un Tamaño
US$ 87,50
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 87,50
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥90%
índice de refracción
n20/D 1.4765 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
densidad
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
Organoléptico
alliaceous; pungent; sulfurous
cadena SMILES
SCC=C
InChI
1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
Clave InChI
ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-15.56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.