Merck
237639
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(−)-2,3-Butanediol
97%
Sinónimos:
(2R,3R)-2,3-butanediol, (2R,3R)-butane-2,3-diol, (R,R)-2,3-butanediol, (R,R)-2,3-butylene glycol, (R,R)-butane-2,3-diol, D-(-)-2,3-Butanediol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 97,50
5 G
US$ 326,00
US$ 97,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 97,50
5 G
US$ 326,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
1718901
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 97,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]23/D −13.2°, neat
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
77.3-77.4 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@@H](O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
Clave InChI
OWBTYPJTUOEWEK-QWWZWVQMSA-N
Descripción general
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol is a key building block in pharmaceutical industry.[1]
Aplicación
C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary,[2][3] building block,[4][5][6] and chiral ligand.[7][8] Cyclocondenses with ketones[9] for 13C NMR determination of optical purity.[10][11]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Raman optical activity of tartaric acid and related molecules.
Barron LD.
Tetrahedron, 34(5), 607-610 (1978)
Synlett, 275-275 (1993)
Tetrahedron Asymmetry, 17, 993-993 (2006)
Journal of the American Chemical Society, 115, 4602-4602 (1993)
Yuanzhi He et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(3) (2018-03-23)
(3S)-Acetoin and (2S,3S)-2,3-butanediol are important platform chemicals widely applied in the asymmetric synthesis of valuable chiral chemicals. However, their production by fermentative methods is difficult to perform. This study aimed to develop a whole-cell biocatalysis strategy for the production of