Merck
176494
Sigma-Aldrich
Europium tris[3-(trifluoromethylhydroxymethylene)-(+)-camphorate]
Sinónimos:
Eu(facam)3, Eu(tfc)3, Europium(III) tris[3-(trifluoromethylhydroxymethylene)-d-camphorate], Tris(3-trifluoroacetyl-d-camphorato)europium(III), Tris[3-(trifluoromethylhydroxymethylene)-d-camphorato]europium(III)
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 51,10
1 G
US$ 172,00
US$ 51,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 51,10
1 G
US$ 172,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H42EuF9O6
Número de CAS:
Peso molecular:
893.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 51,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
actividad óptica
[α]20/D +165°, c = 1% in chloroform (solvent is ethanol free)
técnicas
NMR: suitable
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)\C2=C(/O[Eu](O\C(=C3\C4CCC(C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)F)O\C(=C5\C6CCC(C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C12H15F3O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15;/h3*6,17H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7-;
Clave InChI
BWIHMSGCCRUUCZ-NCJHBDPTSA-K
Aplicación
Optically active NMR shift reagent. Used with Ag(fod) for the enantiomeric resolution of sec-butylisothiouronium chloride.[1]
Reactant involved in:
  • The synthesis of europium acetylcamphorate phosphine oxide complexes
  • Reactions with 1,10-N,N′-phenanthroline dioxide derivatives
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Analytical Chemistry, 59, 562-562 (1987)