361461
meso-2,3-Butanediol
99%
Sinónimos:
(2R,3S)-2,3-Butanediol, (R,S)-2,3-Butanediol, (erythro-) 2,3-Butanediol, rel-(2R,3S)-2,3-Butanediol
Quality Level
assay
99%
form
solid
bp
183-184 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4+
InChI key
OWBTYPJTUOEWEK-ZXZARUISSA-N
Categorías relacionadas
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?