Arrived in timely manner, correctly contained & labeled
235180
(1S,2S,5R)-(+)-Neomenthol
≥95%
Sinónimos:
(+)-Neomenthol, (1S,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, D-Neomenthol, [1S-(1β,2β,5α)]-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
Productos recomendados
presión de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]22/D +17.3°, neat
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
95 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
densidad
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1
Clave InChI
NOOLISFMXDJSKH-UTLUCORTSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?