Merck
233153
Sigma-Aldrich
2′-(Trifluoromethyl)acetophenone
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
188.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4584 (lit.)
densidad
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-4-2-3-5-8(7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clave InChI
FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2′-(Trifluoromethyl)acetophenone has been used to investigate the use of in situ generated CuCF3 for the direct substitution of chlorine by CF3 in various aromatic substrates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The trifluoromethylation of chloroaromatics using the copper-CF2Br2-dialkylamide reaction system.
Clark JH, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 50(3), 411-426 (1990)