Merck
232297
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl isocyanate
95%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 435,00
US$ 435,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 435,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SO2NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
183.18
Beilstein:
743441
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 435,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.536 (lit.)
bp
130 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C=NS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-6-8-12(10,11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clave InChI
UJYAZVSPFMJCLW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Benzenesulfonyl isocyanate reacts with ethanol and phenol to yield normal urethan products[1].
Aplicación
Benzenesulfonyl isocyanate was used in synthesis of sterically hindered derivatives of phenols and alcohols[1]. It was also used in the reaction of semi crystalline poly(ether ether ketone) films with carbonyl selective reagents to produce modified film samples[2].
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Surface modifications of poly (ether ether ketone).
Franchina NL and McCarthy TJ.
Macromolecules, 24(11), 3045-3049 (1991)
The Chemistry of Benzenesulfonyl Isocyanate. I. Identification of Hindered Phenols and Alcohols1.
McFarland JW and Howard JB.
The Journal of Organic Chemistry, 30(3), 957-958 (1965)