248835
p-Toluenesulfonyl cyanide
technical grade, 95%
Sinónimos:
p-Tolylsulfonyl cyanide, Tosyl cyanide
Seleccione un Tamaño
US$ 112,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 112,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
95%
Formulario
solid
bp
105-106 °C/1 mmHg (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
grupo funcional
sulfone
thiocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#N
InChI
1S/C8H7NO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12(10,11)6-9/h2-5H,1H3
Clave InChI
JONIMGVUGJVFQD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?