Merck
230243
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzoyl chloride
99%
Sinónimos:
m-Anisoyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
170.59
Beilstein:
386659
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.558 (lit.)
bp
123-125 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
COc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Clave InChI
RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ataf Ali Altaf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11769-11781 (2018-08-18)
Twenty-three compounds in two series of ferrocene-based anilides, with the general formula C5H5-Fe-C5H4-C6H4-NH-CO-C6H4-R (where R = H, F, Cl, CH3 and OCH3), have been successfully synthesized. The compounds were characterized by elemental analysis and FTIR, 1H NMR and 13C NMR