Merck
B59209
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzoyl chloride
98%
Sinónimos:
4-Bromo-1-benzenecarbonyl chloride, p-Bromobenzoyl chloride
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 55,00
25 G
US$ 112,00
US$ 55,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 55,00
25 G
US$ 112,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
219.46
Beilstein:
636641
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 55,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
crystals
bp
174 °C/102 mmHg (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
Clave InChI
DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Akira Miyagaki et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(30), 9761-9768 (2019-06-15)
Poly(ether ether ketone) (PEEK) possesses attractive mechanical and thermal properties but demonstrates poor adhesion. To overcome this disadvantage, in this study, the surface modification of PEEK or PEEK-based carbon-fiber-reinforced thermoplastics (CFRTP) was performed through the Friedel-Crafts reaction and successive epoxidation.