Merck
254703
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzoyl chloride
97%
Sinónimos:
o-Anisoyl chloride
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 88,40
25 G
US$ 175,00
US$ 88,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 88,40
25 G
US$ 175,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
170.59
Beilstein:
607605
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 88,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.572 (lit.)
bp
128-129 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
COc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
Clave InChI
RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2-Methoxybenzoyl chloride has been used in preparation of:
  • 2-methoxybenzoyl-ferrocene Friedel Crafts reaction with ferrocene[1]
  • 2-methoxybenzoyl phosphate[2]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ferrocenes. IV. Hydroxybenzoylferrocenes and Ethyl Ferrocenecarboxylates1, 2.
SCHAAF RL.
The Journal of Organic Chemistry, 27(1), 107-111 (1962)
P Paoli et al.
Experientia, 51(1), 57-62 (1995-01-15)
A new aromatic acyl phosphate, 2-methoxybenzoyl phosphate, has been synthesized. The compound shows an intrinsic fluorescence; it displays an intense emission band at 390 nm upon excitation in the near UV region. This band practically disappears after hydrolysis of the
Ataf Ali Altaf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11769-11781 (2018-08-18)
Twenty-three compounds in two series of ferrocene-based anilides, with the general formula C5H5-Fe-C5H4-C6H4-NH-CO-C6H4-R (where R = H, F, Cl, CH3 and OCH3), have been successfully synthesized. The compounds were characterized by elemental analysis and FTIR, 1H NMR and 13C NMR