106224
3-Bromothiophene
97%
Sinónimos:
3-Thienyl bromide
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.591 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
densidad
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1ccsc1
InChI
1S/C4H3BrS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
Clave InChI
XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- 3,3-Bithiophene via borylation followed by Suzuki coupling.[1]
- 3-Alkylthiophenes by NiDPPP++ catalyzed cross-coupling with Grignard reagents.[2]
- 3-Lithiothiophene by treating with n-butyllithium in hexane.[3]
- Derivatives of thienylenic α, ω−diformyl−α−oligothiophenes[4].
- N-(2-(3-bromothiophen-2-yl)phenyl)methanesulfonamides by coupling at the 2-position with N-arylmethanesulfonamides, mediated by iodobenzene diacetate (178721).[5]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?