228052
Methylphosphonic dichloride
98%
Sinónimos:
Dichloromethylphosphine oxide, Methanephosphonyl chloride, Methylphosphonodichloridic acid, Methylphosphonyl chloride, Methylphosphonyl dichloride
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
760 mmHg ( 163 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
bp
163 °C (lit.)
mp
35-37 °C
densidad
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-5(2,3)4/h1H3
Clave InChI
SCLFRABIDYGTAZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?