437891
Dimethyl chlorophosphate
96%
Sinónimos:
Dimethyl phosphorochloridate
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
80 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COP(Cl)(=O)OC
InChI
1S/C2H6ClO3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
Clave InChI
NGFFLHMFSINFGB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?