Merck
220698
Sigma-Aldrich
L-Valine ethyl ester hydrochloride
99%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 91,70
US$ 91,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 91,70
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2C2H5 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
181.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 91,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +6.7°, c = 2 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
102-105 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1
Clave InChI
PQGVTLQEKCJXKF-RGMNGODLSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Simon J Dunne et al.
Drug testing and analysis, 9(5), 734-743 (2016-07-13)
Herbal smoking blends containing synthetic cannabinoids have become popular alternatives to marijuana. These products were previously sold in pre-packaged foil bags, but nowadays seizures usually contain synthetic cannabinoid powders together with unprepared plant materials. A question often raised by the