Merck
855669
Sigma-Aldrich
L-Alanine ethyl ester hydrochloride
99%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 64,50
25 G
US$ 221,00
US$ 64,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 64,50
25 G
US$ 221,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(NH2)COOC2H5 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
153.61
Beilstein:
3594395
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 64,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]22/D +2.5°, c = 2.5 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
78-80 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](C)N
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
Clave InChI
JCXLZWMDXJFOOI-WCCKRBBISA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pavel L Padnya et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(21), 5894-5904 (2015-04-30)
New water-soluble p-tert-butylthiacalix[4]arenes containing peptide and quaternary ammonium fragments in cone and 1,3-alternate conformations were synthesized and characterized. The interaction of the macrocycles with DNA was studied by UV-spectroscopy, DLS and TEM. It was shown that the interaction of the