Merck
216445
Supelco
Amberlite IRA743 Ion Exchange Resin
free base, 25-30 mesh
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 172,00
1 KG
US$ 474,00
US$ 172,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 172,00
1 KG
US$ 474,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
US$ 172,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Amberlite IRA743 free base, free base
densidad de vapor
<1 (vs air)
presión de vapor
17 mmHg ( 20 °C)
descripción
weakly basic anion exchange resin
Formulario
beads
temp. de autoignición
~800 °F
humedad
48-54%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (macroporous)
grupo activo de la matriz
N-methylglucamine (free base form) functional group
tamaño de partícula
500-700 μm
capacidad
0.7 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
affinity
cadena SMILES
N(C(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)(Cc2c(cccc2)C=C)C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C16H25NO6.C10H10/c1-3-10-6-4-5-7-11(10)8-17(2)16(23)15(22)14(21)13(20)12(19)9-18;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-7,12-16,18-23H,1,8-9H2,2H3;3-8H,1-2H2/t12-,13-,14+,15-,16?;/m1./s1
Clave InChI
STVMLWQMXHXTJS-ULVCUCBLSA-N
Descripción general
Amberlite IRA743 free base is of styrenic, macroreticular form.
Aplicación
Intercambiador aniónico específico de boratos; eliminador de borato, ácido bórico y otros compuestos de boro del agua, muy selectivo; las sales, incluidas las básicas no interfieren significativamente.
Características y beneficios
Weakly basic resin with N-methylglucaomine functionality which is useful in boron-specific applications.
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Adsorption mechanism of hexavalent chromium removal using Amberlite IRA 743 resin.
Gandhi
Ion Exchange Letters , 3, 25-35 (2010)
Boron pollution in the Simav River, Turkey and various methods of boron removal.
Okay, O., et al.
Water Research, 19, 857-862 (1985)
Catalysis by Anion Exchange Resins.
Schmidle, Claude J., and Richard C. Mansfield.
Ind. and Eng. Chem., 44, 1388-1390 (1952)
Lei Zhang et al.
Nature communications, 11(1), 5371-5371 (2020-10-25)
Autoinducer-2 (AI-2) is a quorum sensing signal that mediates communication within and between many bacterial species. However, its known receptors (LuxP and LsrB families) are not found in all the bacteria capable of responding to this signaling molecule. Here, we
Contenido relacionado
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.