Documentos clave
A9960
Sigma-Aldrich
Amberlite IRA67 free base
gel form, 16-50 mesh (wet)
Sinónimos:
1,2-bis(ethenyl)benzene,4-[(E)-2-[(E)-2-but-3-enoxyethenoxy]ethenoxy]but-1-ene,N-[3-(dimethylamino)propyl]prop-2-enamide
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 131,00
1 KG
US$ 229,00
US$ 131,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 131,00
1 KG
US$ 229,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
US$ 131,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Formulario
gel form
contiene
~60% moisture content
Parámetros
≤60 °C temperature
humedad
~60%
Matriz
Acrylic (gel)
grupo activo de la matriz
polyamine
tamaño de partícula
16-50 mesh (wet)
pH
0-7(effective)
capacidad
1.6 meq/mL
5.6 meq/g
cadena SMILES
N(CCCNC(=O)C=C)(C)C.O(CCC=C)\C=C\O\C=C\OCCC=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
Clave InChI
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Aplicación
Capacidad anormalmente alta para sustancias orgánicas grandes; desadificación, desionización de licores de procesos; aislamiento de productos naturales ácidos; novabiacina y cefalosporinas; separación de aminoácidos neutros y ácidos a pH inferiores a 10; eliminación de ácido heparínico a bajo pH; ácido cítrico; desmineralización de suero del queso.
Amberlite IRA-67 free base can be used in anion exchange media. It has been used as an adsorbent for lactic acid extraction from aqueous solution, and for the extraction of rhinacanthin from Rhinacanthus nasutus leaves.
Otras notas
Anteriormente conocido como IRA-68.
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
P Gluszcz et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 26(3), 185-190 (2004-03-05)
The aim of the study was to determine properties of selected ion-exchange resins for citric and lactic acids recovery, to define sorption isotherms for these acids at different temperatures (in the range of 20-60 degrees C) and to determine diffusion
The role of lactic acid adsorption by ion exchange chromatography.
Gao, Q., et al.
PLoS ONE, 5, 13948-13948 (2010)
P Panichayupakaranant et al.
Journal of chromatographic science, 47(8), 705-708 (2009-09-24)
A reversed-phase high-performance liquid chromatographic method is described for the simultaneous determination of rhinacanthin-C, rhinacanthin-D, and rhinacanthin-N in Rhinacanthus nasutus leaves. The method involved the use of a TSK-gel ODS-80Ts column (5 microm, 4.6 x 150 mm i.d.) with the