Merck
555215
Sigma-Aldrich
ScavengePore phenethyl diethylamine
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
Sinónimos:
MP diethylamine resin, Phenethyl diamine, polymer-bound
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 339,00
US$ 339,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 339,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 339,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
ScavengePore
Nivel de calidad
Formulario
macroporous
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
0.7-1.5 mmol/g loading
tamaño de partícula
40-70 mesh
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CCN(CC)CCc3ccccc3
InChI
1S/C12H19N.C10H10.C8H8/c1-3-13(4-2)11-10-12-8-6-5-7-9-12;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clave InChI
MFCQPWPGLCCHOO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
ScavengePore is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)