Merck
216151
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene
technical grade, 85%
Sinónimos:
2,5-Dihydroanisole
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 651,00
US$ 651,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 651,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
110.15
Beilstein:
1925467
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 651,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Ensayo
85%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
bp
148-150 °C (lit.)
densidad
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
COC1=CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clave InChI
RGXIXVNKYUAKHS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene reacts with RuCl3·xH2O in an alcohol solvent to give [RuCl26-C6H5OR)2 (R = Me, Et or HOCH2CH2)[1].
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Convenient One-Pot Synthesis of a Functionalized-Arene Ruthenium Half-Sandwich Compound [RuCl2 (?6-C6H5OCH2CH2OH)] 2.
Soleimannejad J and White C.
Organometallics, 24(10), 2538-2541 (2005)