Merck
797081
Sigma-Aldrich
3-Cyclopenten-1-ol
95%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 274,00
US$ 274,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 274,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O
Peso molecular:
84.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 274,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OC1CC=CC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-2,5-6H,3-4H2
Clave InChI
WEIMJSIRDZDHAH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
41.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)