Merck
20430
Sigma-Aldrich
Boc-OSu
≥98.0% (CHN), for peptide synthesis
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide, tert-Butyl N-succinimidyl carbonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
215.20
Beilstein:
1536756
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Boc-OSu, ≥98.0% (CHN)
Ensayo
≥98.0% (CHN)
Formulario
solid
mp
~95 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
imide
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H13NO5/c1-9(2,3)14-8(13)15-10-6(11)4-5-7(10)12/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
VTGFSVGZCYYHLO-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Boc-protecting group reagent[1][2][3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
M. Franke et al.
Tetrahedron Letters, 4765-4765 (1966)
Stabilization of Bacillus subtilis -amylase by amino group acylation.
J Hora
Biochimica et biophysica acta, 310(1), 264-267 (1973-05-17)
H. Gross et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 725, 212-212 (1969)