Merck
15131
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Boc)-OSu
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Sinónimos:
Nα,Nε-Di-Boc-L-lysine hydroxysuccinimide ester
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 204,00
US$ 204,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 204,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H33N3O8
Número de CAS:
Peso molecular:
443.49
Beilstein:
1559007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 204,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
actividad óptica
[α]20/D −25.5±1.5°, c = 1% in DMF
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C20H33N3O8/c1-19(2,3)29-17(27)21-12-8-7-9-13(22-18(28)30-20(4,5)6)16(26)31-23-14(24)10-11-15(23)25/h13H,7-12H2,1-6H3,(H,21,27)(H,22,28)/t13-/m0/s1
Clave InChI
IQVLXQGNLCPZCL-ZDUSSCGKSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Courtney C Cocilova et al.
Journal of zoo and wildlife medicine : official publication of the American Association of Zoo Veterinarians, 50(1), 33-44 (2019-05-24)
Harmful algal blooms (HABs) occur when excess nutrients allow dinoflagellates to reproduce in large numbers. Marine animals are affected by blooms when algal toxins are ingested or inhaled. In the Gulf of Mexico, near annual blooms of Karenia brevis release
Haopeng Xiao et al.
Nature communications, 9(1), 1692-1692 (2018-04-29)
Protein glycosylation is ubiquitous in biological systems and essential for cell survival. However, the heterogeneity of glycans and the low abundance of many glycoproteins complicate their global analysis. Chemical methods based on reversible covalent interactions between boronic acid and glycans