191396
3-Aminobenzyl alcohol
97%
Sinónimos:
3-(Hydroxymethyl)aniline
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
92-95 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
InChI key
OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3