122831
2-Aminobenzyl alcohol
98%
Sinónimos:
2-(Hydroxymethyl)aniline
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
162 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
Nc1ccccc1CO
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
Clave InChI
VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?