189456
Poly(ethylene oxide)
average MV 900,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Sinónimos:
Polyethylene oxide, PEO
Productos recomendados
Nombre del producto
Poly(ethylene oxide), average Mv ~900,000 (nominal), powder
Formulario
powder
Nivel de calidad
mol peso
average Mv ~900,000 (nominal)
contiene
200-500 ppm BHT as inhibitor
viscosidad
8,800-17,600 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
temperatura de transición
Tm 65 °C
densidad
1.21 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Owing to its hydration and swelling properties, it is widely used as a precursor to prepare block copolymer micelles for selective drug and gene delivery.
Itcan also be used to fabricate nanofibrous membranes for the adsorption of heavymetal ions.
Características y beneficios
- Excellent polymer chain flexibility
- Low toxicity
- High solvation power
- Lowglass transition temperature
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.