Merck
181315
Sigma-Aldrich
Poliacrilonitrilo
average Mv 150,000
Sinónimos:
Vinyl cyanide
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 227,00
100 G
US$ 391,00
US$ 227,00
Fecha estimada de envío31 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 227,00
100 G
US$ 391,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C3H3N)n
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
US$ 227,00
Fecha estimada de envío31 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
mol wt
average Mv 150,000
Quality Level
refractive index
n20/D 1.514
transition temp
Tm 317 °C
Tg 85 °C
density
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
InChI key
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
General description
La molécula de PAN tiene grupos nitrilo fuertemente polares. Es relativamente insoluble en la naturaleza. Las fibras de carbono a base de PAN poseen una resistencia muy elevada en comparación con otros precursores poliméricos. Cuando se somete a tratamiento térmico, puede producir alto rendimiento en carbono que da lugar a una estructura molecular similar al grafito termoestable, muy orientado. La generación de fibra de carbono a partir de fibras de PAN es una combinación de tres procesos: estabilización, carbonización y grafitización.[1]
Application
El poliacrilonitrilo (PAN) se utiliza como precursor de carbono polimérico para formar fibras de carbono,[2][3][4] materiales de carbono activado electrohilado con macroporos y mesoporos,[5] aditivos de negro de humo.[6]Se utilizan consecutivamente en el almacenamiento del hidrógeno,[2][3][4] el blindaje EMI,[6] la electroquímica y los procesos de separación.[7] Puede encontrar aplicaciones en compuestos de nanotubos de carbono de pared simple a base de PAN.[7]
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Superior prospect of chemically activated electrospun carbon fibers for hydrogen storage
Im JS, et al.
Mat. Res. Bul., 44(9), 1871-1878 (2009)
The improved electrical conductivity of carbon nanofibers by fluorinated MWCNTs.
Im JS, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (Amsterdam, Netherlands), 15(5), 699-702 (2009)
Blesson Isaac et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(11) (2020-11-21)
This paper deals with the dielectric and mechanical characterizations of polyacrylonitrile (PAN)-aligned electrospun nanofiber mats. A two factor three level full factorial experiment is conducted to understand the effect of various parameters on dielectric and mechanical responses. These responses are
Prevention of dialysis-related amyloidosis using the polyacrylonitrile AN69 membrane.
J Chanard
Contributions to nephrology, 112, 137-144 (1995-01-01)
A review of heat treatment on polyacrylonitrile fiber.
Rahaman MS, et al.
Polymer Degradation and Stability, 92(8), 1421-1432 (2007)
Artículos
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Please Confirm PAN (Polyacrylonitrile) is Copolymer or Terpolymer.
    1 answer
    1. Neither - this is a homopolymer comprised only of acrylonitrile units.
      Helpful?
  4. Which synthesis method was used for this polyacrylonitrile (181315)?
    1 answer
    1. Unfortunately, the synthesis method of this product is considered proprietary.
      Helpful?
  5. This is isotactic, syndiotactic or atactic PAN?
    1 answer
    1. The tacticity of this product is not determined.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the degradation temperature of Product 181315, Polyacrylonitrile?
    1 answer
    1. This product has excellent thermal stability below 150°C, but will degrade above this temperature.
      Helpful?
  8. Will Product 181315, Polyacrylonitrile, contain acrylonitrile?
    1 answer
    1. The product may contain trace amounts of the monomer acrylonitrile.  We do not test for the levels of starting material still present in the final polymer.
      Helpful?
  9. What is Product 181315, Polyacrylonitrile, soluble in?
    1 answer
    1. Some common solvents that can be used are DMSO, N,N-dimethylformamide, ethylene carbonate, propylene carbonate, and nitromethane.