Merck
188573
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
99%
Sinónimos:
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4N2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
132.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
188-189 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
cadena SMILES
Cc1nnc(S)s1
InChI
1S/C3H4N2S2/c1-2-4-5-3(6)7-2/h1H3,(H,5,6)
Clave InChI
FPVUWZFFEGYCGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol is a pharmaceutical intermediate. UV and UV/H2O2 induced degradation of 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol has been investigated.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Antonio Lopez et al.
Annali di chimica, 92(1-2), 41-51 (2002-05-08)
The degradation of 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol (MMTD), a pharmaceutical intermediate found in some aquifers of Northern Italy, has been investigated by means of UV and UV/H2O2 treatments. The study has been carried out with a 17 W low pressure mercury lamp at