PHR2437
Cefazolin Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
cefazolin
Formulario
powder
envase
pkg of 100 mg
mp
188-189 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1nnc(S)s1
InChI
1S/C3H4N2S2/c1-2-4-5-3(6)7-2/h1H3,(H,5,6)
Clave InChI
FPVUWZFFEGYCGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)