W384720
L-Lisina
≥98%, FG
Sinónimos:
Ácido (S)-2,6-diaminocaproico
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.320
Ensayo
≥98%
mp
215 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Clave InChI
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Novel recombinant aminoacylase from Paraburkholderia monticola capable of N-acyl-amino acid synthesis: Discusses a new enzyme capable of utilizing L-Lysine for synthesizing N-acyl-amino acids, paving the way for advancements in biochemical syntheses and industrial applications (Haeger et al., 2024).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?