187887
3-Iodobenzyl alcohol
99%
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.636 (lit.)
bp
252 °C/711 mmHg (lit.)
densidad
1.842 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
iodo
cadena SMILES
OCc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H7IO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2
Clave InChI
QGCCNWSXJHGUNL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?