Merck
34522
Supelco
Prochloraz Metabolite BTS44596
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N′-Formyl-N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]urea
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 475,00
US$ 475,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 475,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15Cl3N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
353.63
Beilstein:
9142204
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 475,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
cadena SMILES
ClC1=C(OCCN(CCC)C(NC([H])=O)=O)C(Cl)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C13H15Cl3N2O3/c1-2-3-18(13(20)17-8-19)4-5-21-12-10(15)6-9(14)7-11(12)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,17,19,20)
Clave InChI
RHDVQZWCBQXOJW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Dissipation and Dietary Risk Assessment of Prochloraz in Strawberries under Greenhouse Conditions.: This research investigates the dissipation rates and dietary risks of Prochloraz in strawberries, emphasizing the role of its metabolite BTS44596 in assessing the safety and environmental impact of fungicide applications in agriculture (Wang et al., 2023).
  • The journey of prochloraz pesticide in Citrus sinensis: Residual distribution, impact on transcriptomic profiling and reduction by plasma-activated water.: This research examines the distribution and reduction of Prochloraz residues and their metabolites like BTS44596 in citrus plants, contributing to the understanding of fungicide degradation products in environmental impact assessments (Lin et al., 2023).
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)