186678
2,4,4-Trimethyl-1-pentanol
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
168-169 °C/740 mmHg (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(CO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18O/c1-7(6-9)5-8(2,3)4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
Inchi Key
ZNRVRWHPZZOTIE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?