Merck
277312
Sigma-Aldrich
2-Propyl-1-pentanol
99%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 79,20
10 G
US$ 350,00
US$ 79,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 79,20
10 G
US$ 350,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2)2CHCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
130.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 79,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.43 (lit.)
bp
80-82 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CCCC(CO)CCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
LASHFHLFDRTERB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Propyl-1-pentanol may be used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)