It is clear and straight forward to understand keep its up
T78409
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
99%
Sinónimos:
α-Diisobutylene, Diisobutylene
Productos recomendados
densidad de vapor
>3.8 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
99%
temp. de autoignición
736 °F
lim. expl.
4.8 %
índice de refracción
n20/D 1.408 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
densidad
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
Clave InChI
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
25.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?