181528
Poli(butil metacrilato)
inherent viscosity 0.470-0.560 dL/g
Sinónimos:
PBMA
About This Item
Productos recomendados
form
powder
mol wt
200000
refractive index
n20/D 1.483
inherent viscosity
0.470-0.560 dL/g
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChI key
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Puede utilizarse para preparar microfibras termoresponsivas con excelentes propiedades mecánicas. Las microfibras que contienen PBMA pueden utilizarse como materiales de separación celular modulados por la temperatura.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.