Unfortunately, this information has not been determined.
181404
Poly(butyl acrylate) solution
average Mw ~99,000 by GPC, in toluene
Sinónimos:
Acrylic acid butyl ester polymer, Butyl acrylate homopolymer, Butyl acrylate polymer, Poly(n -butyl acrylate)
Productos recomendados
vapor density
1.2 (37 °C, vs air)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
mol wt
average Mw ~99,000 by GPC
composition
solids, 25-30 wt. %
concentration
in toluene
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
transition temp
Tg -49 °C
density
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI key
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Que condiciones atmosfericas deben darse para que el adhesivo deje restos sólidos cuando despego un film protector de una pantalla con este adhesivo poly(butyl acrylate)?
1 answer-