Merck
179043
Sigma-Aldrich
Borane N,N-diethylaniline complex
Sinónimos:
(N,N-Diethylaniline)trihydroboron, Diethylphenylamine-borane, NSC 239123
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 122,00
100 G
US$ 274,00
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 122,00
100 G
US$ 274,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5N(C2H5)2·BH3
Número de CAS:
Peso molecular:
163.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
−30-−27 °C (lit.)
densidad
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
B.CCN(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.BH3/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10;/h5-9H,3-4H2,1-2H3;1H3
Clave InChI
YPWBYWNNJVSNPQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for:
  • Diastereoselective reduction of prochiral enone intermediates
  • Borylation of aryl halides
  • Reductions of ketones, acids, esters, amides, and nitriles
  • Investigations of borane source on enantioselectivity in enantiopure oxazaborolidine-catalyzed asymmetric borane reduction of ketones
Reactant for synthesis of:
  • Chromanol derivatives as CETP inhibitors for the treatment of cardiovascular disease
  • Allylic alcohols via enantioselective reductions
  • Pinacolboranes for one-pot synthesis of unsymmetrical biaryls
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)