Merck
176761
Sigma-Aldrich
Potassium deuteroxide solution
40 wt. % in D2O, 98 atom % D
Sinónimos:
Potassium hydroxide-d solution
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 245,00
50 G
US$ 923,00
US$ 245,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 245,00
50 G
US$ 923,00
About This Item
Fórmula lineal:
KOD
Número de CAS:
Peso molecular:
57.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 245,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
liquid
concentración
40 wt. % in D2O
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.411
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[K+].[O-][2H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
Clave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-DYCDLGHISA-M
Categorías relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A D Fortes
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(16), 8264-8274 (2019-04-04)
Water ice is one of the most fundamental and well-studied molecular solids, which continues to provide surprising and useful insights into its emergent complexity as ever more precise experimental techniques are applied. Using one of the highest resolution neutron powder