Merck
176796
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid-d2 solution
96-98 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
Sinónimos:
Dideuterosulfuric acid solution
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 129,00
25 G
US$ 242,00
50 G
US$ 438,00
100 G
US$ 720,00
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 129,00
25 G
US$ 242,00
50 G
US$ 438,00
100 G
US$ 720,00
About This Item
Fórmula lineal:
D2SO4/D2O
Número de CAS:
Peso molecular:
100.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352322
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99.5 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.5—102.5% (Titration by NaOH)
Formulario
liquid
concentración
96-98 wt. % in D2O
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.4175
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i/hD2
Clave InChI
QAOWNCQODCNURD-ZSJDYOACSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
D2SO4, isotopically labeled acid solution.
Aplicación
Sulfuric acid-d2 solution can be used as an internal standard for 1H-NMR spectroscopy analysis.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Igor Ying Zhang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(35), 19147-19152 (2019-08-23)
Understanding how electrolyte composition controls electrocatalytic reactions requires molecular-level insight into electrode/electrolyte interaction. Perhaps the most basic aspect of this interaction, the speciation of the interfacial ion, is often controversial for even relatively simple systems. For example, for Pt(111) in