Merck
176702
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 deuteroxide solution
25 wt. % in D2O, 99 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
ND4OD
Número de CAS:
Peso molecular:
40.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
99 atom % D
concentración
25 wt. % in D2O
técnicas
NMR: suitable
bio NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.334
densidad
1.056 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5
Clave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)