Merck
176745
Sigma-Aldrich
Perchloric acid-d solution
68 wt. % in D2O, 99 atom % D
Sinónimos:
Deuteroperchloric acid
About This Item
Fórmula lineal:
DClO4 / D2O
Número de CAS:
Peso molecular:
101.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
concentración
68 wt. % in D2O
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.4165
densidad
1.680 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)/i/hD
Clave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-DYCDLGHISA-N
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1