Merck
17336
Sigma-Aldrich
4-(2-Fmoc-hydrazino)benzoic acid
≥95.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H18N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
374.39
Beilstein:
8082614
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: linker
impurezas
≤1% water
≤5% residual solvent
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(NNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)cc1
InChI
1S/C22H18N2O4/c25-21(26)14-9-11-15(12-10-14)23-24-22(27)28-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20,23H,13H2,(H,24,27)(H,25,26)
Clave InChI
MLVJMSRGLQCZDE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Michele Filippo Buono et al.
Cells, 9(7) (2020-07-24)
Genetic cardiomyopathies are characterized by changes in the function and structure of the myocardium. The development of a novel in vitro model could help to better emulate healthy and diseased human heart conditions and may improve the understanding of disease