Merck
128279
Sigma-Aldrich
Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride
97%
Sinónimos:
(Carbethoxymethyl)hydrazine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 70,20
25 G
US$ 233,00
US$ 70,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 70,20
25 G
US$ 233,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2NNHCH2CO2C2H5 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
154.60
Beilstein:
3912112
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 70,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
152-154 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
hydrazine
cadena SMILES
Cl[H].CCOC(=O)CNN
InChI
1S/C4H10N2O2.ClH/c1-2-8-4(7)3-6-5;/h6H,2-3,5H2,1H3;1H
Clave InChI
HZZRIIPYFPIKHR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride has been used in the preparation of three novel copper(II) complexes as condensation derivatives of 2-pyridinecarboxaldehyde, 2-acetylpyridine and 2-quinolinecarboxaldehyde[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Copper (II) complexes of N heteroaromatic hydrazones: Synthesis, X-ray structure, magnetic behavior, and antibacterial activity.
Inorgorganica Chimica Acta, 362(6), 1996-2000 (2009)
Nenad Filipović et al.
Chemical biology & drug design, 84(3), 333-341 (2014-03-19)
Novel Pd(II) complex with N-heteroaromatic Schiff base ligand, derived from 8-quinolinecarboxaldehyde (q8a) and ethyl hydrazinoacetate (haOEt), was synthesized and characterized by analytical and spectroscopy methods. The structure of novel complex, as well as structures of its quinoline and pyridine analogues