Merck
528498
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
mp
136-140 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CCOc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
DTFQMPQJMDEWKJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Ethoxybenzoic acid is a xenobiotic compound.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Katsushi Amano et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 174(9), 5874-5883 (2005-04-23)
Emerging evidence has suggested environmental factors as causative agents in the pathogenesis of primary biliary cirrhosis (PBC). We have hypothesized that in PBC the lipoyl domain of the immunodominant E2 component of pyruvate dehydrogenase (PDC-E2) is replaced by a chemical