164569
Tritylium hexafluorophosphate
Sinónimos:
Triphenylcarbenium hexafluorophosphate, NSC 176018, Triphenylcarbonium hexafluorophosphate, Triphenylmethyl hexafluorophosphate, Trityl hexafluorophosphate
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
~150 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.F6P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7(2,3,4,5)6/h1-15H;/q+1;-1
Clave InChI
IBTFOFOFRZKIJU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Si-H and Si-Si bond activeation at Pt of neutral and cationic silyl Pt bisphosphine complexes
- Investigations of interactions with chromium acetylacetonate nitride mononuclear complexes
- Synthesis of "push-pull" tropylium-fused aminoporphyrazine
- Preparation of cycloheptatrienyl and tropylium calix[4]arenes
- Synthesis of palladacycles containing chiral rhenium half-sandwich complex for use as a catalyst
- Double ring-opening polyaddition of spiro orthoesters
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?