Merck
164682
Sigma-Aldrich
Triethyloxonium hexafluorophosphate
contains diethyl ether as stabilizer
Sinónimos:
Meerwein′s salt, Triethyloxonium hexafluorophosphate(1-)
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 212,00
25 G
US$ 779,00
US$ 212,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 212,00
25 G
US$ 779,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)3OPF6
Número de CAS:
Peso molecular:
248.15
Beilstein:
4302183
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 212,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
contiene
diethyl ether as stabilizer
mp
~145 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ether
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC[O+](CC)CC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H15O.F6P/c1-4-7(5-2)6-3;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
Clave InChI
JRHIFBONIQGZFC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant or reagent involved in:
  • Synthesis of ruthenium allenylidene complexes
  • Asymmetric Diels-Alder reactions
  • Chlorine scavenging
  • Synthesis of molecules for studies of wavelength tunability via cis-trans isomerization
  • Reactions with 2-mthylpyridine N-oxide
Catalyst activating agent for asymmetric imine aziridination via diazo ester activation
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)